Få mere at vide
Isopropamide Iodide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropamide Iodide |
| CAS | 71-81-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isopropamide Iodide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H33 N2 O . I |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Isopropamide Iodide, Benzenepropanaminium, γ-(aminocarbonyl)-N-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenyl-, iodide (1:1), (3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)diisopropylmethylammonium iodide (6CI,7CI), Ammonium, (3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)diisopropylmethyl-, iodide (8CI), Benzenepropanaminium, γ-(aminocarbonyl)-N-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenyl-, iodide (9CI), 2,2-Diphenyl-4-diisopropylaminobutyramide methiodide, 5579 MD, Darbid, Dipramid, Dipramide, Isamid, Isopropamide iodide, Marygin-M, Piaccamide, Priamide, Priazimide, R 79, SKF 4740, Sanulcin, Tyrimide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2O.HI/c1-18(2)25(5,19(3)4)17-16-23(22(24)26,20-12-8-6-9-13-20)21-14-10-7-11-15-21;/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3,(H-,24,26);1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [I-].CC(C)[N+](C)(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccc2)C(C)C |
| Vis mere |