Få mere at vide
Isopromethazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopromethazine |
| CAS | 303-14-0 |
| Molekylær formel | C17H20N2S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 10-(2-Dimethylaminoisopropyl)phenothiazine, Fen-Bridal, Isomethazine, Isophenergan, Lilly 01526, N-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]phenothiazine, Prothiazin, RP 3389, RP 4460, 10-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]phenothiazine, N,N,β-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(CN(C)C)N1C2=C(C=CC=C2)SC3=CC=CC=C31 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-phenothiazin-10-ylpropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.42 |
| Formel vægt | 284.1347 |