Få mere at vide
Isoprene (Stabilized with TBC), TRC
Artikelnummer. 30403863
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403863 100 g
30402944 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30403863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI822300100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-79-5
Molekylær formel C5 H8
Molekylvægt (g/mol) 68.12
Synonym 1,3-Butadiene, 2-methyl-, Isoprene (8CI), 2-Methyl-1,3-butadiene, 2-Methylbutadiene, 3-Methyl-1,3-butadiene, Isopentadiene, NSC 9237, β-Methylbivinyl
IUPAC navn 2-methylbuta-1,3-diene
SMIL CC(=C)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoprene
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Formel vægt 68.0626