Få mere at vide
Isoprene (Stabilized with TBC), TRC
Artikelnummer. 30402944
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402944 10 g
30403863 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30402944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82230010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-79-5
Molekylær formel C5 H8
Molekylvægt (g/mol) 68.12
Synonym 1,3-Butadiene, 2-methyl-, Isoprene (8CI), 2-Methyl-1,3-butadiene, 2-Methylbutadiene, 3-Methyl-1,3-butadiene, Isopentadiene, NSC 9237, β-Methylbivinyl
IUPAC navn 2-methylbuta-1,3-diene
SMIL CC(=C)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoprene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Formel vægt 68.0626