Få mere at vide
Isoprene monoxide, 95%
Artikelnummer. 11349715
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349715 5 g 5g
11359715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19768.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1838-94-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Isoprenmonoxid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isoprenmonoxid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1838-94-4
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00075225
InChI nøgle FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
PubChem CID 92166
IUPAC navn 2-ethenyl-2-methyloxiran
SMIL CC1(CO1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoprene monoxide
Tæthed 0.857
Kogepunkt 79°C to 81°C
Flammepunkt −8°C (17°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.416
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 104216
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoprene monoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-vinyloxirane