Få mere at vide
Isoprene Bromohydrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoprene Bromohydrin |
| CAS | 36219-40-6 |
| Molekylær formel | C5H9BrO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Bromo-2-methyl-3-buten-2-ol, 4-Bromo-3-hydroxy-3-methyl-1-butene, 4-Bromo-3-methyl-3-hydroxy-1-butene |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO/c1-3-5(2,7)4-6/h3,7H,1,4H2,2H3 |
| SMIL | C=CC(O)(C)CBr |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.03 |