Få mere at vide
Isopren, 99%, stik. med ca. 0,02 % 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363616
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363616 100 mL 100ml
11373616 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14619.AE
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-79-5 | C5H8 | 68.119 g/mol
Isopren bruges til at fremstille syntetiske versioner af naturgummi ved polymerisation ved hjælp af Ziegler-katalysatorer. Det er en grundlæggende byggesten for terpener, især carotener, terpenoider, retinol, vitamin-A og tocopherol (Vitamin-E). Det finder anvendelse i medicinsk udstyr, legetøj, sutteflaske brystvorter, skosåler, elastiske film og tråde til golfbolde. Copolymerpræparater i forbindelse med styren anvendes i trykfølsomme klæbemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isopren bruges til at fremstille syntetiske versioner af naturgummi ved polymerisation ved hjælp af Ziegler-katalysatorer. Det er en grundlæggende byggesten for terpener, især carotener, terpenoider, retinol, vitamin-A og tocopherol (Vitamin-E). Det finder anvendelse i medicinsk udstyr, legetøj, sutteflaske brystvorter, skosåler, elastiske film og tråde til golfbolde. Copolymerpræparater i forbindelse med styren anvendes i trykfølsomme klæbemidler.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether, alkohol, acetone og benzen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke baser, ammoniak, alkalimetaller, alkoholer og oxygen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-79-5
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.119
MDL nummer MFCD00008600
InChI nøgle RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
PubChem CID 6557
ChEBI CHEBI:35194
IUPAC navn 2-methylbuta-1,3-dien
SMIL CC(=C)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoprene
Navn note stabilized with ≈0.02% 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -146°C
Tæthed 0.681
Kogepunkt 33°C to 36°C
Flammepunkt −54°C (−65°F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 100 mL
FN nummer UN1218
Beilstein 969158
Merck Index 14,5201
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone and benzene. Immiscible with water.
Formel vægt 68.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoprene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoprene