Få mere at vide
Isopren, 98%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10448850 100 mL Glasflaske 100ml
10133550 500 mL Glasflaske 500ml
10265450 1 L Glasflaske 1 L
10193400 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10448850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122671000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-79-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-79-5 , 98-29-3
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.11
MDL nummer MFCD00008600
InChI nøgle RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
PubChem CID 6557
ChEBI CHEBI:35194
IUPAC navn 2-methylbuta-1,3-dien
SMIL CC(=C)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoprene
Smeltepunkt -146.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.6800g/mL
Kogepunkt 34.0°C
Flammepunkt −48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC(CH3)=CH2
Brydningsindeks 1.4205 to 1.4225
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 252
Fieser 13,196
Merck Index 15, 5247
Specifik vægtfylde 0.68
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,oils/fat
Stabilisator 100 to 250ppm 4-tert-butylcatechol
Viskositet 0.225 mPa.s (15°C)
Formel vægt 68.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoprene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-1,3-Butadiene