Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Isoprenalin hemisulfat
Artikelnummer. 15783457 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15783457 25 g 25g
15773457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15783457 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462110250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 299-95-6 | C11H17NO3·1/2H2O4S | 520.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 299-95-6
Molekylær formel C11H17NO3·1/2H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 520.59
InChI nøgle ZOLBALGTFCCTJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoprenaline sulphate, isoprenaline sulfate, aleudrin, novodrine, aleudrine sulfate, isoproterenol sulfate, dl-isoprenaline sulfate, dl-isoproterenol sulfate, d,l-isoproterenol sulfate, +--isoprenaline sulfate
PubChem CID 8239
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzen-1,2-diol;svovlsyre
SMIL CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoprenaline hemisulfate
Smeltepunkt 83.0°C
Mængde 25 g
Formel vægt 520.59