Få mere at vide
Isopongaflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopongaflavone |
| CAS | 64125-33-3 |
| Molekylær formel | C21H18O4 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-8,8-dimethyl-2-phenyl-4H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-4-one, Candidin (Tephrosia), Candidine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O4/c1-21(2)10-9-14-17(25-21)12-18(23-3)19-15(22)11-16(24-20(14)19)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,1-3H3 |
| SMIL | O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=C4C=CC(C)(C)OC4=CC(OC)=C13 |
| IUPAC navn | 5-methoxy-8,8-dimethyl-2-phenyl-4H,8H-pyrano[2,3-f]chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.37 |
| Formel vægt | 334.12 |