missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isopimpinellin, TRC

Artikelnummer. 30006896
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006896 50 mg
18031650 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006896 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82195050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 482-27-9
Molekylær formel C13 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 246.22
Synonym Isopimpinellin (6CI), 4,9-Dimethoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5,8-Dimethoxy-6,7-furanocoumarin, 5,8-Dimethoxypsoralen, 5-Methoxyxanthotoxin, 8-Methoxybergapten, Isoimpinellin, NSC 217988, NSC 401288
IUPAC navn 4,9-dimethoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
SMIL COc1c2OC(=O)C=Cc2c(OC)c3ccoc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isopimpinellin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3
Formel vægt 246.0528
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.