Få mere at vide
Isopimaric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopimaric Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-5-18(2)12-9-15-14(13-18)7-8-16-19(15,3)10-6-11-20(16,4)17(21)22/h5,7,15-16H,1,6,8-13H2,2-4H3,(H,21,22)/t15-,16+,18-,19+,20+/m0/s1 |
| Formel vægt | 302.2246 |