Få mere at vide
Isopilocarpine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30388909
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30388909 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30388909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82197025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride)
CAS 28958-85-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C11 H16 N2 O2 . Cl H
Mængde 25 mg
Synonym (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride, Pilocarpine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Isopilocarpine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
SMIL Cl.CC[C@@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
IUPAC navn (3R,4R)-3-ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 244.72
Formel vægt 244.0979
Procent renhed >95