Få mere at vide
Isophytol, TRC
Artikelnummer. 30393501
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30393501 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30393501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8745051ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophytol
CAS 505-32-8
Molekylær formel C20H40O
Mængde 1 mL
Synonym 3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, Isovegetable Alcohol
InChI formel InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
IUPAC navn 3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 296.53
Formel vægt 296.3079