Få mere at vide
Isophytol, 95%
Artikelnummer. 11418517
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418517 50 g 50g
11408517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18583.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 505-32-8 | C20H40O | 296,539 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-32-8
Molekylær formel C20H40O
Molekylvægt (g/mol) 296.539
MDL nummer MFCD00048380
InChI nøgle KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophytol, 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, 1-hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 2,6,10,14-tetramethylhexadec-15-en-14-ol, 2,6,10-trimethyl-14-vinylpentadecan-14-ol, 1-hexadecene-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 1-phyten-3-ol, iso-phytol, dsstox_cid_5474
PubChem CID 10453
IUPAC navn 3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(C=C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophytol
Tæthed 0.8519
Kogepunkt 125 °C til 128 °C (0,06 mmHg)
Brydningsindeks 1.4571
Mængde 50 g
Beilstein 1783243
Merck Index 14,5198
Formel vægt 296.54
Procent renhed 95%