Få mere at vide
Isophytol, 95%
Artikelnummer. 11408517
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408517 10 g 10g
11418517 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18583.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 505-32-8 | C20H40O | 296,539 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-32-8
Molekylær formel C20H40O
Molekylvægt (g/mol) 296.539
MDL nummer MFCD00048380
InChI nøgle KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophytol, 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, 1-hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 2,6,10,14-tetramethylhexadec-15-en-14-ol, 2,6,10-trimethyl-14-vinylpentadecan-14-ol, 1-hexadecene-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 1-phyten-3-ol, iso-phytol, dsstox_cid_5474
PubChem CID 10453
IUPAC navn 3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(C=C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophytol
Tæthed 0.8519
Kogepunkt 125°C to 128°C (0.06 mmHg)
Brydningsindeks 1.4571
Mængde 10 g
Beilstein 1783243
Merck Index 14,5198
Formel vægt 296.54
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophytol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isophytol