Få mere at vide
Isophthaloyl Dichloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15869180
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15869180 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15869180 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8048080100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 99-63-8
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Tæthed 1.39 g/cm3 at 17°C
Molekylær formel C6H4-1,3-(COCl)2
MDL nummer MFCD00000678
Mængde 100 g
Synonym Isophthaloyl dichloride, Isophthaloyl chloride, Isophthaloyl dichloride
Molekylvægt (g/mol) 203.02