Få mere at vide
Isophthaloyl dichloride, 98%
Artikelnummer. 11442638
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442638 100 g 100g
11458426 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11442638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15904.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 203.018 g/mol
Isophthaloyldichlorid bruges i en række ydeevne polymerer og fibre, hvor det påvirker flammebestandighed, temperaturstabilitet, kemisk resistens og fleksibilitet. Derudover er det en effektiv stabilisator til urethan-præpolymerer på grund af dens evne til at rense vand. Bruges også i aromatiske fiberråvarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isophthaloyldichlorid bruges i en række ydeevne polymerer og fibre, hvor det påvirker flammebestandighed, temperaturstabilitet, kemisk resistens og fleksibilitet. Derudover er det en effektiv stabilisator til urethan-præpolymerer på grund af dens evne til at rense vand. Bruges også i aromatiske fiberråvarer.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-63-8
Molekylær formel C8H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 203.018
MDL nummer MFCD00000678
InChI nøgle FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride
PubChem CID 7451
IUPAC navn benzen-1,3-dicarbonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthaloyl dichloride
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Tæthed 1.388
Kogepunkt 275°C to 278°C
Flammepunkt 180°C (356°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 638342
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 203.02
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophthaloyl dichloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride