Få mere at vide
Isophthaloyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30405896
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30405896 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30405896 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI822015250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthaloyl Chloride
CAS 99-63-8
Molekylær formel C8H4Cl2O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
SMIL ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
Molekylvægt (g/mol) 203.02