Få mere at vide
Isophthaloyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30393549
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30393549 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30393549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8220152.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthaloyl Chloride
CAS 99-63-8
Molekylær formel C8H4Cl2O2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
SMIL ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
Molekylvægt (g/mol) 203.02