Få mere at vide
Isophthalonitrile, 97+%
Artikelnummer. 11436756
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436756 250 g 250g
11426756 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23900.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-17-5 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-17-5
Molekylær formel C8H4N2
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00001795
InChI nøgle LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalonitrile, 1,3-dicyanobenzene, isophthalodinitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, m-dicyanobenzene, 3-cyanobenzonitrile, m-benzenedinitrile, isoftalodinitril, 1,3-benzodinitrile, m-phthalodinitrile
PubChem CID 12276
ChEBI CHEBI:38218
IUPAC navn benzen-1,3-dicarbonitril
SMIL N#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthalonitrile
Smeltepunkt 159°C to 163°C
Tæthed 1.3
Kogepunkt 288°C
Flammepunkt >150°C (302°F)
Lugt Almond-like
Mængde 250 g
Beilstein 1072209
Formel vægt 128.13
Procent renhed 98%