Få mere at vide
Isophthalsyre, TRC
Artikelnummer. 30135947
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30135947 500 mg -
30133187 2.5 g 2.5g
17948524 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI822008500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-91-5
Molekylær formel C8 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 166.13
Synonym Isophthalic Acid, 1,3-Benzenedicarboxylic acid (9CI, ACI), Isophthalic acid (8CI), 3-Carboxybenzoic acid, HA 20, HA 20 (acid), Isoterephthalic acid, m-Benzenedicarboxylic acid, m-Carboxybenzoic acid, m-Dicarboxybenzene, m-Phthalic acid, m-Phthalic acid, NSC 15310
IUPAC navn Benzen-1,3-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthalic acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 166.0266