Få mere at vide
Isophthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 100 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308920
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30308920 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30308920 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14447100HE100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 137-89-3
Analyt- eller komponentnavne Isophthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C24 H38 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Isophthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), Bis(2-ethylhexyl) isophthalate, DOIP, Di-2-ethylhexyl isophthalate, Dioctyl isophthalate, NSC 6358, NSC 78995
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-12-19(7-3)17-27-23(25)21-14-11-15-22(16-21)24(26)28-18-20(8-4)13-10-6-2/h11,14-16,19-20H,5-10,12-13,17-18H2,1-4H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl) benzene-1,3-dicarboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexane
Molekylvægt (g/mol) 390.56
Mængde 1 ml
Formel vægt 390.277 g/mol