Få mere at vide
Isoftalsyre, 99%
Artikelnummer. 10277693 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10277693 500 g Plastflaske 500g
10479040 5 g Glasflaske 5g
10755761 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10277693 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122655000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-91-5 | C8H6O4 | 166,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-91-5
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.13
MDL nummer MFCD00002516
InChI nøgle QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj
PubChem CID 8496
ChEBI CHEBI:30802
IUPAC navn benzen-1,3-dicarboxylsyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthalic acid
Smeltepunkt 341,0 °C til 343,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H4(CO2H)2
Mængde 500 g
Beilstein 09, 832
Merck Index 15, 5243
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,01g/100 ml (25 c). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol og glaseddikesyre, praktisk talt uopløselige i benzen og petroleum, ether
Formel vægt 166.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver