Få mere at vide
Isoftalsyre, 99%
Artikelnummer. 11487097
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487097 5000 g 5000g
11477097 250 g 250g
11467097 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14445.0I
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-91-5 | C8H6O4 | 166,132 g/mol
Isophthalsyre bruges som mellemprodukt til højtydende umættede polyestere, harpikser til belægninger, malinger med højt tørstofindhold, gelcoatings og modificeringsmiddel af polyethylenterephthalat til flasker. Det fungerer som forløbere for det brandhæmmende materiale nomex samt bruges til fremstilling af højtydende polymer polybenzimidazol. Det bruges også som input til produktion af isoleringsmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isophthalsyre bruges som mellemprodukt til højtydende umættede polyestere, harpikser til belægninger, maling med højt tørstofindhold, gelcoating og modificering af polyethylenterephthalat til flasker. Det fungerer som forløbere for det brandhæmmende materiale nomex samt bruges til fremstilling af højtydende polymer polybenzimidazol. Det bruges også som input til produktion af isoleringsmaterialer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-91-5
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.132
MDL nummer MFCD00002516
InChI nøgle QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj
PubChem CID 8496
ChEBI CHEBI:30802
IUPAC navn benzen-1,3-dicarboxylsyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthalic acid
Smeltepunkt 344 °C til 348 °C (sublimering)
Tæthed 1.54
Mængde 5000 g
Beilstein 1909332
Merck Index 14,5197
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 166.13
Procent renhed 99%