Få mere at vide
Isoftalsyre, 99%
Beskrivelse
Isophthalsyre bruges som mellemprodukt til højtydende umættede polyestere, harpikser til belægninger, malinger med højt tørstofindhold, gelcoatings og modificeringsmiddel af polyethylenterephthalat til flasker. Det fungerer som forløbere for det brandhæmmende materiale nomex samt bruges til fremstilling af højtydende polymer polybenzimidazol. Det bruges også som input til produktion af isoleringsmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isophthalsyre bruges som mellemprodukt til højtydende umættede polyestere, harpikser til belægninger, maling med højt tørstofindhold, gelcoating og modificering af polyethylenterephthalat til flasker. Det fungerer som forløbere for det brandhæmmende materiale nomex samt bruges til fremstilling af højtydende polymer polybenzimidazol. Det bruges også som input til produktion af isoleringsmaterialer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isophthalic acid |
| Smeltepunkt | 344 °C til 348 °C (sublimering) |
| Tæthed | 1.54 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1909332 |
| Merck Index | 14,5197 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 166.13 |
| Procent renhed | 99% |