Få mere at vide
Isophthaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30398067
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30398067 250 g
1 options
Artikelnummer. 30398067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI821965250G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthaldehyde
CAS 626-19-7
Molekylær formel C8H6O2
Mængde 250 g
Synonym 1,3-Benzenedicarboxaldehyde, 1,3-Benzenedialdehyde, 1,3-Diformylbenzene, 3-Formylbenzaldehyde, Benzene-1,3-dicarbaldehyde, Isophthaldialdehyde, NSC 5092, m-Benzenedialdehyde, m-Benzenedicarbaldehyde, m-Benzenedicarboxaldehyde, m-Diformylbenzene, m-Formylbenzaldehyde, m-Phthalaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
SMIL O=Cc1cccc(C=O)c1
IUPAC navn benzene-1,3-dicarbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Formel vægt 134.0368