Få mere at vide
Isophthalamide, 98%
Artikelnummer. 11351837
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351837 5 g 5g
11361837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05137.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1740-57-4 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1740-57-4
Molekylær formel C8H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 164.164
MDL nummer MFCD00014801
InChI nøgle QZUPTXGVPYNUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalamide, 1,3-benzenedicarboxamide, m-phthalamide, isophthaldiamide, m-carbamoylbenzamide, isophthalic acid diamide, unii-zp57yml58i, zp57yml58i, iso-phthalamide
PubChem CID 74445
ChEBI CHEBI:38801
IUPAC navn benzen-1,3-dicarboxamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)N)C(=O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Isophthalamide
Smeltepunkt 281°C to 282°C
Mængde 5 g
Beilstein 2045544
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%