Få mere at vide
Isophoronediamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15896500
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896500 100 mL
15806510 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896500 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8141230100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Mixture of stereoisomers for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2855-13-2
Tekniske data
Smeltepunkt 10°C
Tæthed 0.92 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 247°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00019397
Mængde 100 mL
Synonym Isophoronediamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, Isophoronediamine
Molekylvægt (g/mol) 170.3