Få mere at vide
Isophorone, TRC
Artikelnummer. 30395453
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30395453 10 g
1 options
Artikelnummer. 30395453 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82410510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophorone
CAS 78-59-1
Molekylær formel C9 H14 O
Mængde 10 g
Synonym 2-Cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl-, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 1,1,3-Trimethyl-3-cyclohexene-5-one, 1,5,5-Trimethyl-3-oxocyclohexene, 1-Cyclohexen-3-one, 1,5,5-trimethyl-, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1-one, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexenone, Isoacetophorone, Isoforon, Isophoron, Isophorone, NSC 403657, NSC 4881, α-Isophoron, α-Isophorone
InChI formel InChI=1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
SMIL CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
IUPAC navn 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 138.21
Formel vægt 138.1045