Få mere at vide
Isoforon-diisocyanat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isophorone Diisocyanate |
| Mængde | 100 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 222.1368 |