Få mere at vide
Isophoron diisocyanat, blanding af isomerer, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046268
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313227
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13759.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4098-71-9 | C12H18N2O2 | 222.29 g/mol
Isophoron-diisocyanat er nyttigt til fremstilling af polyurethanplast. Det bruges også til fremstilling af polyurethanbelægninger og i emaljebelægninger, som er modstandsdygtige over for slid og nedbrydning fra ultraviolet lys. Yderligere bruges det som belægninger til biler, gulve og tagdækning samt maling påført fly.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isophoron diisocyanat er nyttigt til fremstilling af polyurethan plast. Det bruges også til fremstilling af polyurethanbelægninger og i emaljebelægninger, som er modstandsdygtige over for slid og nedbrydning fra ultraviolet lys. Yderligere bruges det som belægninger til biler, gulve og tagdækning samt maling påført fly.
Opløselighed Blandbar med
estere, ketoner, ethere og aromatiske og alifatiske kulbrinter.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4098-71-9
Molekylær formel C12H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 222.29
MDL nummer MFCD00064956
InChI nøgle NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
PubChem CID 169132
ChEBI CHEBI:53214
IUPAC navn 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan
SMIL CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophorone diisocyanate
Navn note mixture of isomers
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 1.061
Kogepunkt 153°C (10 mmHg)
Flammepunkt 163°C (325°F)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 5 g
FN nummer UN2290
Beilstein 2726467
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with esters,ketones,ethers,and aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formel vægt 222.29
Procent renhed 98%