Få mere at vide
Isophoron-diisocyanat, blanding af isomerer, 98%
Artikelnummer. 11313227
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313227 5 g 5g
11323227 100 g 100g
11333227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13759.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4098-71-9 | C12H18N2O2 | 222,29 g/mol
Isophoron-diisocyanat er nyttigt til fremstilling af polyurethanplast. Det bruges også til fremstilling af polyurethanbelægninger og i emaljebelægninger, som er modstandsdygtige over for slid og nedbrydning fra ultraviolet lys. Yderligere bruges det som belægninger til biler, gulve og tagdækning samt maling påført fly.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isophoron diisocyanat er nyttigt til fremstilling af polyurethan plast. Det bruges også til fremstilling af polyurethanbelægninger og i emaljebelægninger, som er modstandsdygtige over for slid og nedbrydning fra ultraviolet lys. Yderligere bruges det som belægninger til biler, gulve og tagdækning samt maling påført fly.
Opløselighed Blandbar med
estere, ketoner, ethere og aromatiske og alifatiske kulbrinter.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4098-71-9
Molekylær formel C12H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 222.29
MDL nummer MFCD00064956
InChI nøgle NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
PubChem CID 169132
ChEBI CHEBI:53214
IUPAC navn 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan
SMIL CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophorone diisocyanate
Navn note blanding af isomerer
Smeltepunkt -60 °C
Tæthed 1.061
Kogepunkt 153 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 163 °C (325 °F)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 5 g
FN nummer UN2290
Beilstein 2726467
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med estere, ketoner, ætere samt aromatiske og alifatiske kulbrinter.
Formel vægt 222.29
Procent renhed 98%