Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isophorone diisocyanate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0610g/mL |
| Kogepunkt | 153,0 °C (10,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 163 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (summen af blandede isomerer) (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4830 til 1,4850 (20 °C, 589 nm) |
| Mængde | 250 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isophorone diisocyanate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H331-Giftig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.