Få mere at vide
Isophorone Diamine-d5 (Major) Dihydrochloride Salt (cis/trans Mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Isophorone Diamine-d5 dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22N2.2ClH/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;;/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;2*1H/i3D3,6D2;; |
| Formel vægt | 247.163 |
| Procent renhed | >95% |