Få mere at vide
Isophorone-d8 (2,4,4,6,6-d5; 3-methyl-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isophorone-d8 (2,4,4,6,6-d5; 3-methyl-d3) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3/i1D3,4D,5D2,6D2 |
| Formel vægt | 146.1547 |