Få mere at vide
Isophorone, 97%
Artikelnummer. 10021210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10021210 500 mL Glasflaske 500ml
10518860 5 mL Glass bottle 5ml
10550971 1 L Glasflaske 1 L
13478328 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10021210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122645000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-59-1
Molekylær formel C9H14O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00001584
InChI nøgle HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
IUPAC navn 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophorone
Navn note 98%
Smeltepunkt -8.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 213.0°C to 214.0°C
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4770 to 1.4790
Mængde 500 mL
Beilstein 07,65
Merck Index 15,5242
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viskositet 2.6 mPa.s (20°C)
Formel vægt 138.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophorone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.