Få mere at vide
Isophorone, 97%
Artikelnummer. 11452617
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452617 2500 mL 2500ml
11408870 250 mL 250ml
11442617 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14844.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Isophoron bruges som opløsningsmiddel og som mellemprodukt i organisk syntese. Isophoron forekommer også naturligt i tranebær. Isophoron bruges som opløsningsmiddel i nogle trykfarver, malinger, lakker, klæbemidler, copolymerer, belægninger, efterbehandlinger
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isophoron anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt i organisk syntese. Isophoron forekommer også naturligt i tranebær. Isophoron bruges som opløsningsmiddel i nogle trykfarver, malinger, lakker, klæbemidler, copolymerer, belægninger, finish
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-59-1
Molekylær formel C9H14O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00001584
InChI nøgle HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
IUPAC navn 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophorone
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 0.922
Kogepunkt 99°C (18 mmHg)
Flammepunkt 84°C (183°F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 2500 mL
Beilstein 1280721
Merck Index 14,5196
Opløselighedsinformation Soluble in water (12g/L).
Formel vægt 138.21
Procent renhed 97%