Få mere at vide
Isophorone, 97%
Artikelnummer. 11408870
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408870 250 mL 250ml
11442617 500 mL 500ml
11452617 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14844.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Isophoron bruges som opløsningsmiddel og som mellemprodukt i organisk syntese. Isophoron forekommer også naturligt i tranebær. Isophoron bruges som opløsningsmiddel i nogle trykfarver, malinger, lakker, klæbemidler, copolymerer, belægninger, efterbehandlinger
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isophoron anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt i organisk syntese. Isophoron forekommer også naturligt i tranebær. Isophoron bruges som opløsningsmiddel i nogle trykfarver, malinger, lakker, klæbemidler, copolymerer, belægninger, finish
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-59-1
Molekylær formel C9H14O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00001584
InChI nøgle HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
IUPAC navn 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophorone
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 0.922
Kogepunkt 99°C (18 mmHg)
Flammepunkt 84°C (183°F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 250 mL
Beilstein 1280721
Merck Index 14,5196
Opløselighedsinformation Soluble in water (12g/L).
Formel vægt 138.21
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophorone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isophorone