Få mere at vide
Isophorondiamin, 99+%, blanding af cis- og trans
Artikelnummer. 10584141 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10584141 250 mL Glasflaske 250ml
10727782 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10584141 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 352942500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2855-13-2 | C10H22N2 | 170,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2855-13-2
Molekylær formel C10H22N2
Molekylvægt (g/mol) 170.30
MDL nummer MFCD00019397
InChI nøgle RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYNA-N
Synonym isophorone diamine, isophoronediamine, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexanamine, cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl, ipda, ccris 6680, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, cyclohexanemethylamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl, 1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane
PubChem CID 17857
IUPAC navn 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-amin
SMIL CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophorondiamine
Navn note 99+%
Smeltepunkt 10 °C
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 247 °C
Flammepunkt 117 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4880 til 1,49
Mængde 250 mL
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand
Viskositet 18 mPa (20 °C)
Formel vægt 170.3
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophorondiamine, mixture of cis and trans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.