Få mere at vide
(-)-Isoperitenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Isoperitenone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6,9H,1,4-5H2,2-3H3/t9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 150.1045 |