Få mere at vide
Isopentyl Pentyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30397688
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30397688 50 mg
30397562 25 mg
30392341 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30397688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82193050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 776297-69-9
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(3-methylbutyl) 2-pentyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-methylbutyl pentyl ester (9CI), 1-(3-Methylbutyl) 2-pentyl 1,2-benzenedicarboxylate, n-Pentyl-isopentylphthalate, Isopentyl pentyl phthalate, Phthalic acid, n-pentyl-isopentyl ester
IUPAC navn 2-O-(3-methylbutyl) 1-O-pentyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopentyl Pentyl Phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H26 O4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-4-5-8-12-21-17(19)15-9-6-7-10-16(15)18(20)22-13-11-14(2)3/h6-7,9-10,14H,4-5,8,11-13H2,1-3H3
Formel vægt 306.1831
Procent renhed >95%