Få mere at vide
Isopentyl Nitrite, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 110-46-3 |
| Tæthed | 0.872 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 97°C to 99°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00002057 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Isopentyl nitrite, iso-Amyl nitrite, iso-Pentyl nitrite, Nitrous acid isoamyl ester, Isopentyl nitrite |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Grad | Research |