Få mere at vide
Isopentyl nitrit, 97%, stik. med 0,2% anhyd. natriumcarbonat
Artikelnummer. 11358805
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358805 100 mL 100ml
11343307 25 mL 25ml
11368805 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13909.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-46-3 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Isopentylnitrit anvendes til omdannelse af 2,6-disubstituerede phenoler til diphenoquinoner og aminophenoler til quinondiazider. Det fungerer som en oxidant og nitroserende middel. Det finder anvendelse i aromatisk arylering, deaminering af arylaminer ved hjælp af tetrahydrofuran som hydrogendonor. Det er også nyttigt til fremstilling af benzyne ved hjælp af anthranilsyre. Det er et antihypertensivum og vasodilator til behandling af hjertesygdomme såsom angina og en modgift mod cyanidforgiftning. Desuden bruges det som opløsningsmiddel og rengøringsmiddel til et printkort. Ud over dette anses det for at være en erstatning for freon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Blandbar med methanol, chloroform og ether. Lidt blandbar med vand.
Noter
Luft-, fugt- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og alkohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-46-3
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00002057
InChI nøgle OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
IUPAC navn 3-methylbutylnitrit
SMIL CC(C)CCON=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopentyl nitrite
Navn note Stabiliseret med 0,2% Anhyd. natriumcarbonat
Tæthed 0.875
Kogepunkt 95 °C til 100 °C
Flammepunkt −20 °C (−4 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.387
Mængde 100 mL
FN nummer UN1113
Beilstein 969510
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,5123
Opløselighedsinformation Blandet med methanol, kloroform og ether. Let blandet med vand.
Formel vægt 117.15
Procent renhed 97%