Få mere at vide
Alfa Aesar™ Isopentyl mercaptan, 97%
Artikelnummer. 11372187
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372187 25 mL 25ml
11382187 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372187 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L09661.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 541-31-1
Molekylær formel C5H12S
Molekylvægt (g/mol) 104.211
MDL nummer MFCD00004899
InChI nøgle GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl mercaptan, 3-methyl-1-butanethiol, 1-butanethiol, 3-methyl, isopentyl mercaptan, 3-methylbutanethiol, isoamylthiol, isopentanethiol, isoamylmercaptan, unii-mmk4sun45e, isoamyl sulfhydrate
PubChem CID 10925
IUPAC navn 3-methylbutane-1-thiol
SMIL CC(C)CCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopentyl mercaptan
Tæthed 0.835
Kogepunkt 117°C to 118°C
Flammepunkt 19°C (66°F)
Brydningsindeks 1.443
Mængde 25 mL
FN nummer UN1111
Beilstein 635659
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 104.22
Procent renhed 97%