Få mere at vide
Isopentyl butyrat, 98%
Artikelnummer. 11424567
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424567 500 g 500g
11414567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21103.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 106-27-4 | C9H18O2 | 158,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-27-4
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.24
MDL nummer MFCD00044888
InChI nøgle PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate
PubChem CID 7795
ChEBI CHEBI:87422
IUPAC navn 3-methylbutylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopentyl butyrate
Smeltepunkt -73 °C
Tæthed 0.88
Kogepunkt 178 °C
Flammepunkt 59 °C (138 °F)
Lugt Frugtlignende
Brydningsindeks 1.411
Mængde 500 g
FN nummer UN2620
Merck Index 14,5115
Formel vægt 158.24
Procent renhed 98%