Få mere at vide
Isopentyl Acetate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Artikelnummer. 15631040 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
20 L
Emballage:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
100ml
20 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15631040 100 mL Glass Bottle 100ml
15651040 500 mL Glass Bottle 500ml
15641040 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15631040 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 112674100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-92-2
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00008946
InChI nøgle MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
IUPAC navn 3-methylbutyl acetate
SMIL CC(C)CCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopentyl Acetate
Smeltepunkt -78°C
Farve Colorless
Tæthed 0.876g/mL at 25°C
Kogepunkt 142°C
Eksplosionsgrænse 0.075
Flammepunkt 25°C (77°F)
Tændingspunkt 680°F
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Brydningsindeks n20/D 1.4(lit.)
Mængde 100 mL
FN nummer UN1104
Beilstein 1744750
Dampdensitet 4.5 (vs air)
Formel vægt 130.18g/mol
Damptryk 5mmHg (25°C)
Procent renhed 98%
Grad Reagent
Fysisk form Liquid