Få mere at vide
Isopentyl acetat, 99%, fortsat ca. 10% andre isomerer
Beskrivelse
Det bruges som maskeringsmiddel, parfumemiddel og opløsningsmiddel i kosmetikindustrien. Anvendes hovedsageligt i smag og på grund af dens intensive frugtagtige smag, især til frugtsmag som banan, jordbær, pære, æble og kirsebær. Spor bruges i visse søde krydrede typer såsom vaniljesmag. Bruges lejlighedsvis i parfumeri, når der kræves en frisk frugtagtig note. Den vigtigste anvendelse er brugen i neglelakfjernere og neglelak som opløsningsmiddel. Isopentylacetat er en meget anvendt ester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som maskeringsmiddel, parfumemiddel og opløsningsmiddel i kosmetikindustrien. Anvendes hovedsageligt i smag og på grund af dens intensive frugtagtige smag, især til frugtsmag som banan, jordbær, pære, æble og kirsebær. Spor bruges i visse søde krydrede typer såsom vaniljesmag. Bruges lejlighedsvis i parfumeri, når der kræves en frisk frugtagtig note. Den vigtigste anvendelse er brugen i neglelakfjernere og neglelak som opløsningsmiddel. Isopentylacetat er en meget anvendt ester.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, faste olier, petroleum og paraffinolie. Uopløseligt i vand, glycerin og propylenglycol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopentyl acetate |
| Smeltepunkt | -78 °C |
| Tæthed | 0.876 |
| Kogepunkt | 142 °C |
| Flammepunkt | 25 °C (77 °F) |
| Lugt | Frugtlignende |
| Assay Procent Noter | forts. ≈10% andre isomerer |
| Brydningsindeks | 1.4 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN1104 |
| Vis mere |