Få mere at vide
Isopentyl acetate, 99%, cont. ca 10% other isomers
Artikelnummer. 11407244
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11407244
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21618.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-92-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Det bruges som maskeringsmiddel, parfumemiddel og opløsningsmiddel i kosmetikindustrien. Anvendes hovedsageligt i smag og på grund af dens intensive frugtagtige smag, især til frugtsmag som banan, jordbær, pære, æble og kirsebær. Spor bruges i visse søde krydrede typer såsom vaniljesmag. Bruges lejlighedsvis i parfumeri, når der kræves en frisk frugtagtig note. Den vigtigste anvendelse er brugen i neglelakfjernere og neglelak som opløsningsmiddel. Isopentylacetat er en meget anvendt ester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som maskeringsmiddel, parfumemiddel og opløsningsmiddel i kosmetikindustrien. Anvendes hovedsageligt i smag og på grund af dens intensive frugtagtige smag, især til frugtsmag som banan, jordbær, pære, æble og kirsebær. Spor bruges i visse søde krydrede typer såsom vaniljesmag. Bruges lejlighedsvis i parfumeri, når der kræves en frisk frugtagtig note. Den vigtigste anvendelse er brugen i neglelakfjernere og neglelak som opløsningsmiddel. Isopentylacetat er en meget anvendt ester.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, faste olier, petroleum og paraffinolie. Uopløseligt i vand, glycerin og propylenglycol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-92-2
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00008946
InChI nøgle MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
IUPAC navn 3-methylbutylacetat
SMIL CC(C)CCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopentyl acetate
Smeltepunkt -78°C
Tæthed 0.876
Kogepunkt 142°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Lugt Fruit-like
Assay Procent Noter forts. ≈10% andre isomerer
Brydningsindeks 1.4
Mængde 500 mL
FN nummer UN1104
Merck Index 14,5111
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,fixed oils,kerosene and paraffin oil. Insoluble in water,glycerin and propylene glycol.
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopentyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Isoamyl acetate