Få mere at vide
Isopentyl 3-methylbutanoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopentyl 3-methylbutanoate |
| CAS | 659-70-1 |
| Molekylær formel | C10H20O2 |
| MDL nummer | MFCD00048369 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC(C)CC(OCCC(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.26 |
| Procent renhed | 98% |